Learn More
UVP Lamp Stands
Beskrivelse
Allows easy and comfortable hands free operation of UV lamps
- Housing: Varies from metal housing with scratch resistant powder coat to plastic housing
- Allows hands free operation of the lamp
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensions (L x W x H) | 13 x 3 x 10.74 in. (330 x 76 x 273 mm) |
| For Use With (Equipment) | EL-series UV lamp |
| Height (English) | 10.74 in. |
| Height (Metric) | 273 mm |
| Length (English) | 13 in. |
| Length (Metric) | 330 mm |
| Model | J-138 |
| Packaging Quantity | 1 Ea. |
| Width (English) | 3 in. |
| Width (Metric) | 76 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?