missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ursolic Acid, 98%, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11469721 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100mg
500mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11469721

Marke: MP Biomedicals 0215825380

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 77-52-1
Molecular Formula C30H48O3
Molecular Weight (g/mol) 456.71
MDL Number MFCD00009621
InChI Key WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Synonym 3β-Hydroxy-12-ursen-28-ic acid
PubChem CID 129316832
IUPAC Name (1S,2R,4aS,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,12bR,14bS)-10-hydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-1,2,3,4,4a,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-icosahydropicene-4a-carboxylic acid
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O

Spezifikation

Assay Percent Range 0.98
Quantity 100 mg
Formula Weight 456.71
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Ursolic Acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt