Learn More
Urease, Jack Beans, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464049
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
1g
250mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15464049
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar J61455.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Suitable for the determination of urea. It is also used as chemical reagents, pharmaceutical intermediates. It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9002-13-5
MDL Number MFCD00070858
Synonym EC 3.5.1.5,Urea amidohydrolase
Especificaciones
Packaging Plastic bottle
Quantity 10 g
Solubility Information It is slightly soluble in water.
Physical Form Lyophilized Powder
Chemical Name or Material Urease
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado