Learn More
Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
pH Range:
0 to 10
1 to 14
5 to 9
Unit Size:
Each
Spécification
Spécification
| pH Range | 5 to 9 |
| Format | Roll |
| Quantity | 1 Roll |
| Type | Grade 911 |
| Length (Metric) | 5 m |
| Width (Metric) | 7 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu