Learn More
Abeba™ UNI6 1780 Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 pair
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- A-micro
- White
- Steel toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | White |
| Material | A-micro |
| Size | 36 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 1780 |
| Toe Material | Steel |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido