Learn More
Biochrom Ultrospec™ 7000 PC UV-Vis Spectrophotometer
Description
- Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
- Wide range of accessories and options available
Specifications
Specifica
| Connections | USB cable, USB memory stick |
| Display | Touchscreen |
| Product Line | Ultrospec 7000 |
| Spectral Bandwidth | 2 nm |
| Type | UV-Vis Spectrophotometer PC |
| Voltage | 90/250 V |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Electrical Requirements | 30 VAC |
| For Use With (Application) | Developed to Meet The Day-to-Day Needs of The Busy Laboratory |
| Height (English) | 17.99 in. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?