Learn More
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose Clamps
Product Code. 15772299 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Size (Metric) Grip:
0 to 103 mm
0 to 23 mm
0 to 32 mm
0 to 50 mm
0 to 70 mm
0 to 72 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 15772299
Brand: OHAUS™ 30392253
Only null left
Add to basket
Add to basket
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose Clamps are designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
  • Extension arms with a 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frame without compromising experiment integrity
  • Swivel and fixed position clamps hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in integral holder for attaching to lab-frames or apparatus
  • Available as single or dual-adjust in nickel-plated zinc or stainless steel
  • Non-slip vinyl sleeves, and fiberglass covers for temperatures above 100°C (included with all 2 and 3-prong clamps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Multi-purpose Clamp
Material Nickel-plated
Includes Non-slip vinyl sleeves and fiberglass covers
Description Clamp, Multi Purpose, CLM-ULTRA3DZS
Diameter (Metric) 8 mm
Length (English) 5.98 in.
Length (English) Arm 4.000 in.
Length (Metric) 152 mm
Length (Metric) Arm 102 mm
Size Small
Size (Metric) Grip 0 to 32 mm
Jaw Type 3-Prong Dual Adjust
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato