Learn More
UKI-1, MedChemExpress
Beschreibung
UKI-1 (UKI-1C) is a potent urokinase-type plasminogen activator (uPA) inhibitor with a Ki of 0.41 μM. UKI-1 is also a low molecular weight serine protease inhibitor. UKI-1 is a potent antimetastatic agent and inhibits the invasive capacity of carcinoma cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | UKI-1 |
| CAS | 220355-63-5 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C32H47N5O5S |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | UKI-1C |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (162.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCN(C([C@@H](NS(=O)(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=O)CC3=CC=CC(C(N)=N)=C3)=O)CC1)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 613.81 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?