Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Industry Coveralls
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 25
Description
- With collar
- Internal stitched seams
- Zipper made of TYVEK™ with flap
- Elastic cuffs, ankles and waist
- Antistatic treatment
- Category III, Type 5/6
Specifications
Specifications
| Product Type | Industry Model Coveralls |
| Size | 2X-Large |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Collared |
| Closure Type | Zipper with Storm Flap |
| Seam Type | Stitched |
| Show More |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido