Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters
Product Code. 10799305 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity:
1.5/2.0 mL Conical Microtube
10 mL Blood Collection or 15 mL Corex /Kimble Tube
100 mL Round-bottom Tube
12 x 124 mm Tube
14 mL Conical Urine Tube
15 mL Blood Collection Tube
15 mL Conical Tube
20 mL Round-bottom Tube
25 mL DIN Round-/Flat-bottom Tube
25 mL Universal Tube
5/7 mL Blood Collection Tube
5/7 mL Round-bottom Tube
50 mL Conical Tube
50 mL DIN Round-bottom Tube
50 mL Round-bottom Tube
Unit Size:
Pack of 4
Product Code. 10799305
Brand: Thermo Scientific™ 75003809
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Use Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adapters with round buckets in the TX-200 Rotor.
Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.
  • Maximum tube capacity: 4 × 100mL
  • Maximum O.D. × L: 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Rotor Tube Adapter
Capacity 15 mL Blood Collection Tube
Max. Tube Diameter 17 mm
Max. Tube Length 121 mm
Product Content Correction
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato