Learn More
Tunicamycin, MedChemExpress
Description
Tunicamycin causes accumulation of unfolded proteins in cell endoplasmic reticulum (ER) and induces ER stress, and causes blocking of DNA synthesis and cell cycle arrest in G1 phase. Tunicamycin inhibits gram-positive bacteria, yeasts, fungi, and viruses and has anti-cancer activity.Tunicamycin increases exosome release in cervical cancer cells.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Tunicamycin |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 11089-65-9 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 5 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C39H64N4O16 |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Solubility Information | DMSO : 40 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1NC(N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(C[C@@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(/C=C/[(CH2) 8-11]C(C)C)=O)[C@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)O3)O)O2)C=C1)=O |
| Show More |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?