Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Beskrivelse
- Glass Test Tubes
- 100 pcs/box
- For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
- Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Closure Color | Black |
| Closure Material | Polypropelene |
| Color | Clear |
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Shape | Cylindrical |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | DEN-1, DEN-1B, DEN-600 |
| Quantity | 100/Pk. |
| Rimmed | No |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?