Learn More
Thermo Scientific™ TSX Freezer Exterior Illumination Accessories
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
This TSX freezer exterior illumination option provides sample safety alert and alarm indications to protect your samples
Specifications
Specifications
| Cabinet Material | Plastic |
| Color | Clear |
| For Use With (Equipment) | TSX400/500 Freezers |
| Length (English) Exterior | 20 in. |
| Length (Metric) Exterior | 500 mm |
Only compatible with TSX units built after May 25, 2021. See label on left side of TSX cabinet for manufacturing date.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?