Learn More
Trimipramine maleate, MedChemExpress
Product Code. 16468686
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. 16468686
Brand: Medchem Express HYB1213
MedChemExpress Trimipramine maleate is a 5-HT receptor antagonist, with pKi binding values of 6.39, 8.10, 4.66 for 5-HT1C, 5-HT2 and 5-HT1A, respectively.
Trimipramine maleate is also a potent and selective inhibitor targeting human noradrenaline (hNAT), serotonin (hSERT) and organic cation transporters (hOCT1, hOCT2) with IC50 values of 4.99 μM, 2.11 μM, 3.72 μM, 8.00 μM, respectively. Trimipramine maleate has vascular activity and anxiolytic efficacy.
Specifications
Chemical Name or Material Trimipramine maleate
CAS 521-78-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C24H30N2O4
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (243.60 mM) ∣H2O : 14.29 mg/mL (34.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(CN(C)C)CN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 410.51
Formula Weight 410.51
Percent Purity 99.97%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato