Learn More
TRIM38 Monoclonal Antibody (OTI16D9), TrueMAB™, OriGene
Description
TRIM38 Monoclonal antibody specifically detects TRIM38 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | TRIM38 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI16D9 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | TRIM38 |
| Gene Accession No. | O00635 |
| Gene Alias | E3 ubiquitin-protein ligase TRIM38; Gm23; hypothetical protein LOC531022; MGC8946; RING finger protein 15; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM38; RNF15; Ro/SSA ribonucleoprotein homolog; RORET; TRIM38; tripartite motif containing 38; tripartite motif-containing 38; tripartite motif-containing protein 38; tripartite motif-containing protein 38; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM38; tripartite motif-containing protein 38; LOW QUALITY PROTEIN: E3 ubiquitin-protein ligase TRIM38; zinc finger protein RoRet |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?