Learn More
uvex Trend Black/Blue PU/PU 69398 Low Shoe - Width 11
Product Code. 17273961 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Unit Size:
1 pair
Product Code. 17273961
Brand: uvex 6939852
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Uvex 2 Trend Shoe 69398 S2 SRC
  • Sporty S2 safety shoe with wide fit
  • Breathable, water repellent microvelour
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with volume resistance under 35 megohms
  • Reliable protection for wearers
  • Steel toecap and stabilizing Uvex anti-twist heel cap to prevent ankle twisting
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Reflective details for enhanced visibility
  • Uvex Climazone technology lining, upper and removable comfortable insole
    • Moisture transport system helps maintain foot temperature
  • Soft padding on collar and dust tongue
  • Removable anti-static comfortable insole with a moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Article No. 69398
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Black, Blue
Material Microvelour
Size 52
Sole Material Dual-density polyurethane (PU/PU)
Toe Material Steel
Disposable Reusable
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345:2011
Gender Unisex
Fit Standard Width
Model Uvex 2
Latex Free Yes
Waterproof No
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Product Type ESD Safety Shoe
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis