Learn More
Trastuzumab Mouse, Unconjugated, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
336.00 EUR - 2455.00 EUR
Specifications
| Antigen | Trastuzumab |
|---|---|
| Classification | Monoclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Host Species | Human (HEK293) |
| Regulatory Status | RUO |
| Produktkode | Brand | Quantity | Pris | Mængde & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Quantity | Pris | Mængde & tilgængelighed | |||||
|
16498119
|
ACROBiosystems
TRB-Y5b-100ug |
100 μg |
336.00 EUR
100µg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
16408129
|
ACROBiosystems
TRB-Y5b-1mg |
1 mg |
2455.00 EUR
1mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beskrivelse
Trastuzumab Monoclonal antibody specifically detects Trastuzumab.Tekniske data
| Trastuzumab | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| -20°C |
| Monoclonal | |
| Human (HEK293) | |
| Primary |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel