Learn More
Fisherbrand™ Translucent Silicone Stoppers
Código de producto. p-8013187 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 20
Pack of 5
Pack of 50
Código de producto. 11507662
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Prevents liquid chemical leaks or escape from container.
  • Non-toxic, translucent
  • Temperature range -60°C to 200°C
  • High electrical resistance
  • High resistance to many chemicals including ozone
Especificaciones
Length (Metric) 20 mm
Quantity 20/Pk.
Temperature Range (Metric) –60 to 200°C
Color Translucent
Diameter (Metric) Bottom 10 mm
Diameter (Metric) Top 12.5 mm
Material Silicone
Product Type Silicone Stopper
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado