Learn More
trans,trans-2,4-Nonadienal (>90%), TRC
Product Code. 30464757
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30464757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN64931525G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material trans,trans-2,4-Nonadienal
CAS 5910-87-2
Molecular Formula C9H14O
Quantity 25 g
Synonym (2E,4E)-2,4-Nonadienal, (E,E)-2,4-Nonadienal, (2E,4E)-2,4-Nonadienal, (2E,4E)-Nona-2,4-dienal, (2E,4E)-Nonadienal, (E,E)-2,4-Nonadien-1-al, trans-2,trans-4-Nonadienal
InChI Formula InChI=1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
SMILES CCCC\C=C\C=C\C=O
IUPAC Name (2E,4E)-nona-2,4-dienal
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Formula Weight 138.1045
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.