Learn More
TLK117, MedChemExpress
Product Code. 16445788
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
Product Code. 16445788
Brand: Medchem Express HY13634B
MedChemExpress TLK117, the active metabolite of TLK199, selective inhibits Glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1-1) with a Ki of 0.4 μM for GSTP. TLK117 also competitively inhibits glyoxalase I with a Ki of 0.56 μM.
TLK117, the active metabolite of TLK199, selective inhibits Glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1-1) with a Ki of 0.4 μM for GSTP. TLK117 also competitively inhibits glyoxalase I with a Ki of 0.56 μM.
Especificaciones
Chemical Name or Material TLK117
Physical Form Solid
CAS 152684-53-2
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H27N3O6S
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Synonym TER117
Solubility Information DMSO : 150 mg/mL (316.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](C1=CC=CC=C1)NC([C@@H](NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)CSCC2=CC=CC=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 473.54
Formula Weight 473.54
Percent Purity 98.18%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado