Learn More
Titanium solution for ICP 10g/L HNO3/HF matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12936424 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Packaging:
Bottle
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
Product Code. 12936424
Brand: Fisher Chemical S 261 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifications
Packaging Bottle
Analyte or Component Names Ti
Concentration 10±0.02 g/L
Type Mass Spectrometry Standard
Element Ti
Solvent or Matrix Hydrogen Chloride/Hydrogen Fluoride
Quantity 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. Titanium (Ti) 10000mg/l in HCl 5%,HF 0.5%
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H318-Causes serious eye damage.
Conseils de prudence
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis