Learn More
Titanium silicide, 99.5% (metals basis)
Product Code. 11372178
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
Product Code. 11372178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013087.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12067-57-1 | Si3Ti5 | 323.59 g/mol
It is used as source, gate and drain contacts and local interconnections in CMOS integrated circuits. it is used in the C54 phase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12067-57-1
Molecular Formula Si3Ti5
Molecular Weight (g/mol) 323.59
MDL Number MFCD01310208
InChI Key GNKTZDSRQHMHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon; titanium, titanium silicide ti5si3, pentatitanium trisilicide, titanium silicide,-325 mesh
PubChem CID 6336553
IUPAC Name silicon;titanium
SMILES [Si].[Si].[Si].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti].[Ti]
Specifications
Melting Point 2130°C
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Assay Percent Range 99.5%, metal basis
Solubility Information Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formula Weight 323.76
Chemical Name or Material Titanium Silicide
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt