Learn More
Codan™ Three-part Syringes
Product Code. 11930735
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
60 mL
100 mL
Connection Type:
Catheter
Centric Luer Cone
Eccentric Luer Cone
Luer Lock
Luer Tip
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Pack of 15
Pack of 25
Pack of 50
Pack of 80
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11930735
Brand: Codan™ 62.6616
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Use Codan™ Three-part Syringes to accommodate a variety of medical needs including: catheterization, hypodermic ear treatments, and more. The syringes are latex-free and contain no rubber or silicone. The plastic plunger has a smooth draw and a positive safety stop to prevent accidental spill
  • Sterile
  • Graduations
  • Disposable
  • Latex-free
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
Description Dual scale; Silicone seal
Product Type Medical Uncentered
Disposable Single-use
Graduations 0.5 mL
Volume (Metric) 10 mL
Connection Type Luer Tip
Graduated Yes
Sterility Sterile
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.