Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP Javelin™ Guard Columns
Product Code. 11523321 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
:
Particle Size: 5μm; 10L x 2.1mm I.D.
Product Code. 11523321
Brand: Thermo Scientific™ 82505012106
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Fluophase RP (Perfluorohexyl) Solid Phase
  • Perfluorinated phases provide unique selectivity
  • Extra retention and selectivity for halogenenated compounds
  • Excellent for taxane analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Particle Size 5 μm
Length (Metric) 10 mm
Diameter (Metric) Inner 2.1 mm
Stationary Phase RP
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado