Learn More
Brady™ Thermal Transfer Printer Ribbons, 4400 Series
Product Code. 11568454
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
Red
White
Dimensions (L x W):
984 ft. x 2.36 in.
984 ft. x 3.27 in.
984 ft. x 4.33 in.
Unit Size:
1 roll
Each
Product Code. 11568454
Brand: Brady™ 055728
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designed for use with thermal transfer printers. Brady Thermal Transfer Printer Ribbons, 4400 Series have resin/wax formulation and feature reliable, sharp-edge print quality to maximize bar code readability.
  • Fiber ribbon core with resin formulation
  • High density, solvent, high heat and scratch resistant
  • For use with thermal transfer printers
Spezifikation
Product Type Printer Ribbon
Color Red
For Use With (Equipment) Brady Label Printers
Width (English) 2.55 in.
Length (Metric) 300.00 m
Width (Metric) 60 mm
Diameter (Metric) 25.4 mm I.D.
Dimensions (L x W) 984 ft. x 2.36 in.
Description Resin formulation
Format Open-core Ribbon
Printable Sides Ink side out
Quantity 1 Ea.
Alternate Part Number R4400-RD
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt