Learn More
TGF-beta Antibody (TGFB/7240), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24126PCP
Product Code. 18685004
  • 679.00 EUR / 0.10mL
Description
TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TGF-beta
Monoclonal
PerCP
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Recombinant fragment (around aa200-390) of human TGF-beta protein
0.1 mL
Cytokine Research, Extracellular Matrix
7040
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
TGFB/7240
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.