Learn More
Retsch™ Test Sieves with 1.00 to 10.00 mm Mesh Size
Codice prodotto. 15660399 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Pore Size:
1 mm
1.12 mm
1.18 mm
1.25 mm
1.40 mm
1.60 mm
1.70 mm
1.80 mm
2.00 mm
2.24 mm
2.36 mm
2.50 mm
2.80 mm
3.15 mm
3.35 mm
3.55 mm
4.00 mm
4.50 mm
4.75 mm
5.00 mm
5.60 mm
6.30 mm
6.70 mm
8.00 mm
9.00 mm
9.50 mm
10.00 mm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15660399
Marca: Retsch™ 60.131.005600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Retsch™ Test Sieves consist of a solid stainless steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
  • High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
  • One-piece cast sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
  • Stainless steel sieve frame with high form stability
  • High degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy stainless steel
  • Excellent product quality due to extensive optical inspection
  • Maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
  • Clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving
Specifica
Pore Size 5.60 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance DIN ISO 3310-1
Material Stainless Steel
Includes Calibration Certificate
Height (Metric) 50 mm
Diameter (Metric) Outer 200 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato