Learn More
Terbium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. 11362268
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11362268
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013173.09
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
MDL Number MFCD00049571
Spécification
Melting Point 170°C (decomposition)
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
Formula Weight 398.65 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton
Assay (REO)
Chemical Name or Material Terbium(III) bromide hydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis