Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cell Culturing Flask for BS-200 Series Cell Culture Stirring Systems
Product Code. 11583779
Click to view available options
Capacity (Metric):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 11583779
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 2183737
Only null left
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Cell Culturing Flask is a complete culture vessel—flask, stir rod, and caps—to use with biological stirrers.
  • Completely sealed vessel is ideal for pathogenic materials
Culture vessels come calibrated and have two side ports and a central filling port. All culture vessel parts can be autoclaved at 121°C and 15 psi for 30 minutes. Silicone-encapsulated stir rods reduce the possibility of cells attaching to and growing on the surface.
Spécification
Capacity (Metric) 125 mL
Material Borosilicate Glass
Height (English) 4.9 in.
Height (Metric) 125 mm
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Outer 65 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis