Learn More
TDP-43 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 10782-2-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16847393
  • 410.00 EUR / 150µL
Description
Proteintech's 10782-2-AP antibody is a rabbit polyclonal antibody recognizing N-terminal TDP-43. It recognizes the intact 45 kDa protein as well as all post translationally modified and truncated forms in multiple applications. Various forms of TDP-
TDP43 was first identified as a novel cellular protein that binds to HIV-1 virus TAR DNA sequence motifs and acts a transcriptional repressor to the HIV-1 LTR. Later experiments revealed that TDP43 also regulates the splicing of exon 9 of the cystic fibrosis transmembrane conductance regular (CFTR), most likely through the association with the UG repeats at the 3"e; splice site. A hyperphosphorylated, ubiquitinated, and cleaved form of TDP43 known as pathologic TDP43 is the major disease protein in ubiquitin-positive, tau-, and alpha-synuclein-negative frontotemporal dementia (FLTD-U). TDP43 is not related to TRBP1, and RNA binding protein that binds HIV-1 TAR RNA sequences.
Spezifikation
Spezifikation
TDP-43
Polyclonal
Unconjugated
TARDBP
ALS10, TAR DNA binding protein, TAR DNA binding protein 43, TARDBP, TDP 43, TDP43
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
230908, 23435, 298648, 325052
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q13148, Q921F2
tardbp
TDP-43 Fusion Protein Ag1231
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt