Learn More
TAS0728, MedChemExpress
Product Code. 16427217
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Product Code. 16427217
Brand: Medchem Express HY1115535mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress TAS0728 is a potent, selective, orally active, irreversible and covalent-binding HER2 inhibitor, with an IC50 of 13 nM. TAS0728 also shows IC50s of 4.9, 8.5, 31, 65, 33, 25 and 86 nM for BMX、HER4、BLK、EGFR、JAK3、SLK and LOK respectively. Furthermore, TAS0728 exhibits robust and sustained inhibition of the phosphorylation of HER2HER3, and downstream effectors.
TAS0728 is a potent, selective, orally active, irreversible and covalent-binding HER2 inhibitor, with an IC50 of 13 nM. TAS0728 also shows IC50s of 4.9, 8.5, 31, 65, 33, 25 and 86 nM for BMX、HER4、BLK、EGFR、JAK3、SLK and LOK respectively. Furthermore, TAS0728 exhibits robust and sustained inhibition of the phosphorylation of HER2HER3, and downstream effectors.
Spezifikation
Chemical Name or Material TAS0728
CAS 2088323-16-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H32N8O3
Quantity 5 mg
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (247.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3CN(C(C=C)=O)CCC3)N=C2C(NC4=CC=C(CC(N(C)C)=O)C(C)=C4C)=O)=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 504.58
Formula Weight 504.58
Percent Purity 99.05%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt