Learn More
BRAND™ Tamper-Evident Screw Cap
Product Code. 10309123 Shop All Brand Products
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Purple
Red
Transparent
Yellow
Dimensione della confezione:
Pack of 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10309123
Marca: BRAND™ 780774
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tamper-Evident Screw Cap equipped with a silicone seal is suitable for use with microtubes.
  • With silicone seal
  • For microtubes
  • Working temperature between -196 to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Includes Silicone Seal
Liner Material Silicone
Product Type Tamper-evident Screw Cap
Material Polypropylene
Color Red
For Use With (Equipment) 78076064 Microtubes
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato