Learn More
TAK1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00 EUR - 349.00 EUR
Specifications
Antigen TAK1
Clone 1A5B2
Concentration 1100 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30234953
View Documents
Proteintech
67707-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00 EUR
349.00 EUR / 150µL
Save 61.00 EUR
14% Off
View alternative products
Save Up to 
»
30236120
View Documents
Proteintech
67707-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00 EUR
129.00 EUR / 20µL
Save 16.00 EUR
11% Off
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The TAK1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TAK1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TAK1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
TAK1
1100 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
6885
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
1A5B2
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
TAK1; TGF1a
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt