Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAE (10X), TRIS + acetate + EDTA
Code produit. 15425859
Click to view available options
Quantity:
1 L
2 L
4 L
Conditionnement:
1 L
2 L
4 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15425859
Marque: Thermo Scientific Chemicals J63677.K2
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
TAE (10X), TRIS + acetate + EDTA is a buffer composed of Tris, acetate, and EDTA components and is used in electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels.
TAE is used for DNA agarose gel electrophoresis but is also used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis, used at various concentrations to study the mobility of DNA in solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • TAE (10X), TRIS + acetate + EDTA allows nucleic acid separation
Application
  • This buffer has been used to prepare agarose and polyacrylamide gels for electrophoresis of nucleic acids
  • It is used as a running and gel preparation buffer, and it is also used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material TAE (10X)
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
MDL Number MFCD00236357
Packaging Plastic bottle
Solubility Information Fully miscible.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis