Learn More
TADA1L Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20337-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16809864
  • 410.00 EUR / 150µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The MW of this protein is 37 kDa, and 20337-1-AP specifically recognizes the 37 kDa protein.
Probably involved in transcriptional regulation.
Spécification
Spécification
TADA1L
Polyclonal
Unconjugated
TADA1
KIAA0764, RP1 9E21.4, SPT3 associated factor 42, STAF42, TADA1, TADA1L, Transcriptional adapter 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
117143, 27878
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.59 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96BN2, Q99LM9
Tada1
TADA1L Fusion Protein Ag14118
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis