Learn More
Micronova™ T-Mop™ MegaTex™ Cover
Código de producto. 13197676 Tienda Micronova Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
35.6 cm (14 in.)
45.72 cm (18 in.)
Width (English):
14 in.
18 in.
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13197676
missing translation for 'mfr': Micronova™ T201214
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
With a 180° swivel, this mop is ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas
  • Constructed MegaTex (non-woven polyamide textured material) over foam slipcovers
  • Light weight, economical enough for single use and autoclavable
  • Smaller adapter heads can be used for cleaning surfaces and awkward angles on shelving and in narrow chambers
  • Low profile, T-shaped mop has a wide surface which serves as a perfect device for applying disinfectants in a sterile environment
Especificaciones
Product Type Mop Cover
Autoclavable Autoclavable
Width (English) 14 in.
Size 35.6 cm (14 in.)
Includes Thick Foam
For Use With (Application) Ideal for cleaning under equipment or for applying disinfectants or detergents to large surface areas, floors, walls, ceilings, hoods
Material Non-woven Polyamide, Polyester Foam
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado