Learn More
Syngene™ UV epi Light Module
GREENER_CHOICE
Product Code. 12844068 Shop All Syngene Products
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Wavelength:
254 nm
254 nm, 365 nm
302 nm
302 nm, 254 nm
302 nm, 365 nm
365 nm
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12844068
Brand: Syngene™ EPIMODMWSW
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Controlled GeneSys software for all fluorescence requirements. Syngene™ UV epi Light module is an optional light module with high resolution camera. Gel documentation and analysis system
The new generation G:BOX with high resolution camera and application controlled GeneSys software for all fluorescence requirements.
Gel documentation and analysis system
  • Modular system
  • Light tight darkroom - suitable for fluorescence, upgradeable for chemiluminescence
  • 16bit 3.8MP camera with auto focus, auto exposure and series capture
  • Integration control - capture faint bands or features from any gel
  • Neutral fielding for background correction
  • Filter selection options for detection of a wide range of stains and dyes
  • GeneSys software includes a database of hundreds of applications
  • The system includes a motor driven zoom lens as standard and a motor driven filter wheel
  • Internal lighting comes from an optional UV transilluminator or a blue light LED model to further extend the applications possible with the G:BOX F3
  • With unlimited copies of GeneTools analysis software
Applications include:
  • Electrophoresis gels - Ethidium Bromide, Coomassie Blue, Silver stain, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, Fluorescein, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond , Deep Purple™
  • Extended fluorescence - for use with EPI RGB lighting module
  • Agar plates
  • Cells in flasks
  • Autoradiographs
  • Membranes
  • Spots and slot blots
  • TLC plates
  • Microtitre plates
  • Macro-arrays
Specifikationer
Intensity Fixed
Wavelength 302 nm, 254 nm
For Use With (Equipment) G:BOX systems
Type UV epi Light, Mid And Short Wave
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.