Learn More
mb2 Swivel Anti-Static Work Chair in Polyurethane
Descrizione
- Antistatic work chair
- Seat and backrest in multilayers of beech and poplar wood, entirely foamed with black antistatic polyurethane
- Backrest support in chromed steel rod, in height and depth adjustable
- Gas height adjustment
- Antistatic glides
- 5-spoke base in die-cast polished aluminium
Specifica
Specifica
| Product Type | ESD Chair |
| Color | Black |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Back Style | Standard |
| Certifications/Compliance | IEC 61340-5-1 |
| For Use With (Application) | Laboratory |
| Lift Type | Pneumatic |
| Quantity | 1 Ea. |
| Seating Height | 460 to 650 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?