Learn More
Sulphur solution for ICP/MS 10mg/L H2O matrix, Fisher chemical™
Product Code. 12927413 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
Packaging:
Bottle
Unit Size:
100mL
50mL
Product Code. 12927413
Brand: Fisher Chemical S 649 050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9
Molecular Formula S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
MDL Number MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Packaging Bottle
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Water
Quantity 50 mL
Chemical Name or Material Sulphur
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato