Learn More
Cole-Parmer™ Drum for DR-200 Series Rotating Shaker System Drives
Product Code. 11436548
Click to view available options
No. of Positions:
1
2
4
240
For Use With (Equipment):
1.5 mL Microcentrifuge Tubes
250 mL Flasks or Bottles
Bottles
Clip Plates
One Bottle, Figure-8 Motion
Unit Size:
Each
Product Code. 11436548
Brand: Cole-Parmer™ 5160097
Optimize performance of your DR-200 Series Rotating Shaker System with interchangeable drums.
  • Change your rotator's capacity with interchangeable drums
  • Clip plates hold various size tubes
Drums are compatible with Cole-Parmer™ DR-200 Series Rotating Shaker System Drives (sold separately). Use drive unit in conjunction with a wide range of drums and clip plates designed to take different sizes and types of vessels.
Specifications
Product Type Drum
For Use With (Application) For changing your rotator's capacity
For Use With (Equipment) One Bottle, Figure-8 Motion
No. of Positions 1
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.