Learn More
Techne™ Stuart™ 96-well Low Profile PCR Plates
Click to view available options
Color:
Black
Clear
White
Förpackningsstorlek:
Pack of 25
Beskrivning
- Low profile design decreases dead space between the lid of the thermal cycler, increasing PCR efficiency
- Available in Black, White and Clear
- Non-sterile
Specifikationer
Specifikationer
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| No. per Pack | 25 |
| Profile | Low |
| Quantity | 25 Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering