Learn More
Thermo Scientific™ Stripping Buffer-2, 4X
Product Code. 15414489
Click to view available options
Quantity:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250mL
500mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15414489
Marca: Thermo Scientific™ J62023.AP
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Western Blot Stripping Buffer
Form Liquid
Quantity 500 mL
Concentration 4X
Content And Storage Ambient temperatures
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado