Learn More
IBA GmbH™ StrepMAB-Classic Chromeo 488 Conjugate
Product Code. 15312016 Shop All IBA Lifesciences Products
Click to view available options
Sample Volume:
50 μg
Unit Size:
50µg
Codice prodotto. 15312016
missing translation for 'mfr': IBA GmbH™ 21544050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
IBA GmbH™ StrepMAB-Classic Chromeo 488 Conjugate is for detection of Strep-tag™ and Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • For the detection of Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ in Immunofluorescence, FACS and more
  • Contains StrepMAB-Classic conjugated to Chromeo 488
  • 1 x 50μg fluorescent conjugate
Specifica
Description Conjugated to Chromeo 488.1 x 50μg fluorescent conjugate
Sample Volume 50 μg
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato