Learn More
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Ascorbic Acid Test Strip Kits
Product Code. 10474491 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Format:
Strip
Unit Size:
Pack of 100
Produktkode 10474491
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 91314
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Allows for the quick and easy determination of ascorbic acid/vitamin C in food. Macherey Nagel™ Quantofix™ Ascorbic Acid Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
Allows for the quick and easy determination of ascorbic acid/vitamin C in food. Macherey Nagel™ Quantofix™ Ascorbic Acid Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Ready to use
  • Rapid: provides reliable results within 30 seconds
  • Excellent for checking levels within the food industry
  • Precise: colour charts adjusted and checked using certified standard solutions
  • Shelf life: 2.5 years, store below 30°C
Tekniske data
Format Strip
Type Ascorbic Acid Test Strip Kit
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.