Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pack of 37
Pack of 50
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Available in 2 sizes
- Powder tight seal
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contaminaton
- No cleaning required
Specifica
Specifica
| Product Type | Bottle |
| Material | Polypropylene |
| Includes | Individually Bagged |
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Sterility | Sterile |
| Diameter (Metric) | 76 mm |
| Length (Metric) | 89 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto