Learn More
Ratiolab™ Sterilized 1.25 mL Dispenser Tips
Description
- Dispenser tips fit onto Ratiolab™ dispetta and Eppendorf Multipette™ 4780, Ritter Dispenser, Gilson Distriman and Brand HandyStep S
- Not autoclavable
- Visible graduations
- Sterilized
- Provided in packs of 100
Specifications
Specifications
| Volume (Metric) | 1.25 mL |
| Sterility | Sterile |
| Color | Clear |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Format | Bulk |
| Quantity | 100/pk |
| Product Type | Dispenser Tips |
| For Use With (Equipment) | Serial pipetting |
| Graduated | Yes |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?