Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ Standard Solutions
Product Code. 15713217 Shop All Implen Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
NanoPhotometer N120
NanoPhotometer N60 and NP80
Packaging:
10 x 0.5 mL
2 x 0.5 mL
5 x 1 mL (Per Solution)
Unit Size:
Each
Pack of 2
Pack of 5
Product Code. For Use With (Equipment) Packaging unitSize
15713217 NanoPhotometer N60 and NP80 2 x 0.5 mL Pack of 2
15765805 NanoPhotometer N60 and NP80 10 x 0.5 mL Each
16473909 NanoPhotometer N120 5 x 1 mL (Per Solution) Pack of 5
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15713217
missing translation for 'mfr': Implen™ N568S2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Use to control the photometric accuracy of the NanoPhotometer™ NP120, NP80, N60 and N50 (NanoVolume)
  • Standard solutions for the control of photometric accuracy
  • Verifies the instrument's absorbance accuracy
  • For use with NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
  • CAS-No: 877-24-7
Especificaciones
Type Non-toxic Potassium Hydrogen Phthalate Solution (PHP)
For Use With (Equipment) NanoPhotometer N60 and NP80
Packaging 2 x 0.5 mL
Quantity 2 Vials
Storage Requirements Store at room temperature
Wavelength 280 nm
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.