Få mere at vide
Få mere at vide
Memmert™ Stainless Steel Slide-In Drip Tray
Shop alle Memmert produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
For Use With (Equipment):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
Pakningsstørrelse:
Each
For Use With (Application):
Do not use with Modified Chamber
Reinforced Chamber Option K1
Beskrivelse
- May affect the temperature distribution
- 15 mm rim
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Sliding drip tray with 15 mm rim |
| For Use With (Equipment) | HPP1060eco |
| Type | Drip Tray |
| Length (Metric) | 15 mm rim |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion