Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Propellers
Product Code. 11754639 Shop All Cole Parmer Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
28 mm
40 mm
50.8 mm
60 mm
75 mm
774.7 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 11754639
Brand: Cole-Parmer™ 0437013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Use this four-blade propeller for general-purpose vortex mixing. Cole-Parmer™ Stainless Steel Propellers are ideal for a variety of applications.
  • Stainless steel four-blade propeller
  • Threaded 10 mm dia. bore 
  • Fits only shaft model 04370-02
Spécification
Diameter (Metric) 40 mm
Quantity 1 Each
Type Propeller
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis