Learn More
Hanna Instruments™ Stainless Steel Probe
Product Code. 10623852
Click to view available options
For Use With (Application):
Measuring & penetration of semisolid
Measuring liquids & air
Unit Size:
Each
Product Code. 10623852
Brand: Hanna Instruments™ HI768L
Only null left
Specifications
Description Probe
Material Stainless Steel
Sensor Types PT 100
For Use With (Application) Measuring liquids & air
Accuracy ±0.25°C
Temperature Range (Metric) -30°C to +350°C
Length (Metric) 1 m
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt